Få mere at vide
Diethyl-d10-amine HBr, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethylamine-D10 Hydrobromide |
| CAS | 1219803-53-8 |
| Molekylær formel | C4 D10 H N . Br H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1,2,2,2-Pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine hydrobromide, N-(Ethyl-d5)ethan-d5-amine hydrobromide, Diethyl-d10-amine hydrobromide, Diethylamine-d10 hydrobromide, Diethylamine-D10 hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N.BrH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| SMIL | Br.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.1104 |
| Formel vægt | 163.0781 g/mol |
| Vis mere |