Få mere at vide
Diethyl-d10-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl-d10-amine |
| CAS | 120092-66-2 |
| Molekylær formel | C4 2H10 H N |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 83.2 |
| Formel vægt | 83.1519 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |