Få mere at vide
Diethyl D-(-)-Tartrat, TRC
Artikelnummer. 30378699
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30378699 5 g
1 options
Artikelnummer. 30378699 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4450455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl D-(-)-Tartrate
CAS 13811-71-7
Molekylær formel C8 H14 O6
Mængde 5 g
Synonym Diethyl D-tartrate, [S-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxybutanedioic Acid Diethyl Ester, (-)- Tartaric Acid Diethyl Ester, (-)-Diethyl Tartrate, (2S,3S)-Diethyl Tartrate, (S,S)-Diethyl Tartrate, D-(-)-Diethyl Tartrate, D-Diethyl Tartarate, D-Ethyl Tartrate, D-Tartaric Acid Diethyl Ester, Diethyl (-)-D-Tartrate, Diethyl (2S,3S)-(-)-Tartrate, Diethyl (S,S)-(-)-Tartrate, (-)-DETA
InChI formel InChI=1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioat
Molekylvægt (g/mol) 206.1932
Formel vægt 206.079