Få mere at vide
(-)-Diethyl D-tartrate, 99%
Artikelnummer. 11439126
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439126 5 g 5g
11449126 25 g 25g
11459126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17992.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13811-71-7 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Diethyl D(-)-tartrat bruges hovedsageligt i chirale lægemidler, chirale mellemprodukter og chirale katalysatorer. Det kan bruges sammen med titanium i enolisk asymmetrisk epoxidering. Forbindelsen d-alpha-tocopherol er den vigtigste forbindelse til stede i naturlige vitamin E-kilder. På nuværende tidspunkt anvendes d-alfa-tocopherol og andre tocopherolderivater i lægemidler, fødevarer og dyrefoder. Det bruges som fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethyl D(-)-tartrat anvendes hovedsageligt i chirale lægemidler, chirale mellemprodukter og chirale katalysatorer. Det kan bruges sammen med titanium i enolisk asymmetrisk epoxidering. Forbindelsen d-alpha-tocopherol er den vigtigste forbindelse til stede i naturlige vitamin E-kilder. På nuværende tidspunkt anvendes d-alfa-tocopherol og andre tocopherolderivater i lægemidler, fødevarer og dyrefoder. Det bruges som fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13811-71-7
Molekylær formel C8H14O6
Molekylvægt (g/mol) 206.19
MDL nummer MFCD00064451
InChI nøgle YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Synonym --diethyl d-tartrate, 2s,3s-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, diethyl d-tartrate, d---tartaric acid diethyl ester, diethyl d---tartrate, diethyl-d-tartrate, diethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, 2s,3s--dihydroxybutane-1,4-dioic acid diethyl ester, --diethyl-d-tartrate, diethyl s-r*,r*-tartrate
PubChem CID 117410
IUPAC navn diethyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutandioat
SMIL CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Diethyl D-tartrate
Smeltepunkt 17°C
Tæthed 1.205
Kogepunkt 280°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 5 g
Beilstein 1727143
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation −26.5° (c=1 in Water)
Formel vægt 206.19
Procent renhed 99%