Få mere at vide
(-)-Diethyl D-tartrate, 99%, made from unnatural tartaric acid
Artikelnummer. 10246830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10246830 25 mL Glasflaske 25ml
10684712 5 mL Glasflaske 5ml
10782115 100 mL Glasflaske 100ml
10509833 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10246830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 200340250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13811-71-7 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13811-71-7
Molekylær formel C8H14O6
Molekylvægt (g/mol) 206.19
MDL nummer MFCD00064451
InChI nøgle YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Synonym --diethyl d-tartrate, 2s,3s-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, diethyl d-tartrate, d---tartaric acid diethyl ester, diethyl d---tartrate, diethyl-d-tartrate, diethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, 2s,3s--dihydroxybutane-1,4-dioic acid diethyl ester, --diethyl-d-tartrate, diethyl s-r*,r*-tartrate
PubChem CID 117410
IUPAC navn diethyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutandioat
SMIL CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale (-)-Diethyl D-tartrate
Navn note Made from unnatural tartaric acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 17.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2000g/mL
Kogepunkt 280.0°C
Flammepunkt 93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [-CH(OH)CO2C2H5]2
Brydningsindeks 1.4450 to 1.4470
Mængde 25 mL
Beilstein 03, I, 181
Fieser 11,181; 13,202; 16,54
Specifik vægtfylde 1.2
Specifik rotationstilstand −9° (20°C neat)
Specifik rotation − 9.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 206.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Viskøs væske