Få mere at vide
Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Artikelnummer. 15493068
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493068 25 g 25g
15473068 1 g 1g
15483068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56568.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 1559-02-0 | C9H14O4 | 186,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1559-02-0
Molekylær formel C9H14O4
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00001283
InChI nøgle KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclopropane, diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, diethyl-1,1-cyclopropanedicarboxylate, acmc-209dcw, ksc495e2n
PubChem CID 73790
IUPAC navn diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Tæthed 1.055
Kogepunkt 94 °C til 96 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.433
Mængde 25 g
Beilstein 2049509
Formel vægt 186.21