Få mere at vide
Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447357
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447357 5 g 5g
15437357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34412.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1139-13-5
Molekylær formel C12H20O4
Molekylvægt (g/mol) 228.29
MDL nummer MFCD02093457
InChI nøgle MLHUKQNAQSRVKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,1-cyclohexanedicarboxylate, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate, cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid, diethyl ester, acmc-1c6ic, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclohexane, cyclohexanedicarboxylicaciddiethylester, diethyl 1,1-cyclohexanedicarboxylate #, 1,1-cyclohexanedicarboxylicacid, 1,1-diethyl ester
PubChem CID 249270
IUPAC navn diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate
SMIL CCOC(=O)C1(CCCCC1)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate
Kogepunkt 106°C to 108°C (1 mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 228.29
Procent renhed 95%