Få mere at vide
Diethyl Cyanophosphonate, TRC
Artikelnummer. 30378890
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30378890 1 g
1 options
Artikelnummer. 30378890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4441951G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Cyanophosphonate
CAS 2942-58-7
Molekylær formel C5H10NO3P
Mængde 1 g
Synonym Ethyl phosphorocyanidate, Cyanophosphonic Acid diethyl ester, DEPC, Diethoxyphosphoryl cyanide, Diethyl Cyanophosphate, Diethyl phosphorocyanidate, Diethylphosphoryl cyanide
InChI formel InChI=1S/C5H10NO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCOP(=O)(OCC)C#N
Molekylvægt (g/mol) 163.11
Formel vægt 163.0398