Få mere at vide
Diethylcyanomethylfosfonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Cyanomethylphosphonate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12NO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4,6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 177.0555 |