Få mere at vide
Diethylcyanomethylfosfonat, TRC
Artikelnummer. 30378725
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378725 5 g
30380937 25 g
30385349 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4441655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2537-48-6
Molekylær formel C6H12NO3P
Molekylvægt (g/mol) 177.14
Synonym P-(Cyanomethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester, (Cyanomethyl)diethoxyphosphine Oxide, (Diethoxyphosphinyl)acetonitrile, Diethyl Cyanomethanephosphonate, O,O-Diethyl (Cyanomethyl)phosphonate, NSC 407826
IUPAC navn 2-diethoxyphosphorylacetonitril
SMIL CCOP(=O)(CC#N)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Cyanomethylphosphonate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12NO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4,6H2,1-2H3
Formel vægt 177.0555