Få mere at vide
Diethylcyanomethylphosphonat, 96%
Artikelnummer. 11469552
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469552 500 g 500g
11449552 25 g 25g
11459552 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469552 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10218.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2537-48-6 | C6H12NO3P | 177,14 g/mol
Diethylcyanomethylphosphonat bruges som et mellemprodukt i Horner-Emmons reaktion til syntese af substituerede nitriler og deres amid og heterocykliske derivater. Det er kendt som et modificeret Wittig-reagens, der anvendes til fremstilling af alfa-, beta-umættede nitriler fra ketoner eller aldehyder som 3-hydroxy-3-methylbutanal. Det reagerer med epoxider og nitroner for at fremstille henholdsvis cyanosubstituerede cyclopropaner og aziridiner. Det er aktivt involveret i syntesen af alfa-arylerede alkanenitriler via reaktion med aryliodider i nærvær af CuI.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylcyanomethylphosphonat bruges som et mellemprodukt i Horner-Emmons reaktion til syntese af substituerede nitriler og deres amid og heterocykliske derivater. Det er kendt som et modificeret Wittig-reagens, der anvendes til fremstilling af alfa-, beta-umættede nitriler fra ketoner eller aldehyder som 3-hydroxy-3-methylbutanal. Det reagerer med epoxider og nitroner for at fremstille henholdsvis cyanosubstituerede cyclopropaner og aziridiner. Det er aktivt involveret i syntesen af alfa-arylerede alkanenitriler via reaktion med aryliodider i nærvær af CuI.
Opløselighed Blandbar med vand, chloroform, terahydrofuran, ethylacetat og methylenchlorid
.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2537-48-6
Molekylær formel C6H12NO3P
Molekylvægt (g/mol) 177.14
MDL nummer MFCD00001893
InChI nøgle KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl cyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethyl phosphonate, diethylphosphono acetonitrile, cyanomethylphosphonic acid diethyl ester, diethylphosphonoacetonitrile, diethylcyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethanephosphonate, phosphonic acid, cyanomethyl-, diethyl ester, cyanomethyl phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 75676
IUPAC navn 2-diethoxyphosphorylacetonitril
SMIL CCOP(=O)(CC#N)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl cyanomethylphosphonate
Tæthed 1.094
Kogepunkt 132 °C til 135 °C (1,2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.433
Mængde 500 g
FN nummer UN3278
Beilstein 1772981
Opløselighedsinformation Blandet med vand, chloroform, terahydrofuran, ethylacetat og methylenchlorid.
Formel vægt 177.14
Procent renhed ≥98%