Få mere at vide
Diethylcyanomethylphosphonat, 96%
Artikelnummer. 11449552
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde missing translation for 'unitSize'
11449552 25 g 25g
11459552 100 g 100g
11469552 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11449552 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10218.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2537-48-6 | C6H12NO3P | 177,14 g/mol
Diethylcyanomethylphosphonat bruges som et mellemprodukt i Horner-Emmons reaktion til syntese af substituerede nitriler og deres amid og heterocykliske derivater. Det er kendt som et modificeret Wittig-reagens, der anvendes til fremstilling af alfa-, beta-umættede nitriler fra ketoner eller aldehyder som 3-hydroxy-3-methylbutanal. Det reagerer med epoxider og nitroner for at fremstille henholdsvis cyanosubstituerede cyclopropaner og aziridiner. Det er aktivt involveret i syntesen af alfa-arylerede alkanenitriler via reaktion med aryliodider i nærvær af CuI.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylcyanomethylphosphonat bruges som et mellemprodukt i Horner-Emmons reaktion til syntese af substituerede nitriler og deres amid og heterocykliske derivater. Det er kendt som et modificeret Wittig-reagens, der anvendes til fremstilling af alfa-, beta-umættede nitriler fra ketoner eller aldehyder som 3-hydroxy-3-methylbutanal. Det reagerer med epoxider og nitroner for at fremstille henholdsvis cyanosubstituerede cyclopropaner og aziridiner. Det er aktivt involveret i syntesen af alfa-arylerede alkanenitriler via reaktion med aryliodider i nærvær af CuI.
Opløselighed Blandbar med vand, chloroform, terahydrofuran, ethylacetat og methylenchlorid
.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2537-48-6
Molekylær formel C6H12NO3P
Molekylvægt (g/mol) 177.14
MDL nummer MFCD00001893
InChI nøgle KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl cyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethyl phosphonate, diethylphosphono acetonitrile, cyanomethylphosphonic acid diethyl ester, diethylphosphonoacetonitrile, diethylcyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethanephosphonate, phosphonic acid, cyanomethyl-, diethyl ester, cyanomethyl phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 75676
IUPAC navn 2-diethoxyphosphorylacetonitril
SMIL CCOP(=O)(CC#N)OCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diethyl cyanomethylphosphonate
Tæthed 1.094
Kogepunkt 132 °C til 135 °C (1,2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.433
Mængde 25 g
FN nummer UN3278
Beilstein 1772981
Opløselighedsinformation Blandet med vand, chloroform, terahydrofuran, ethylacetat og methylenchlorid.
Formel vægt 177.14
Procent renhed ≥98%