Få mere at vide
Diethylchlorofosfit, TRC
Artikelnummer. 30370423
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30370423 5 g
1 options
Artikelnummer. 30370423 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4441005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Chlorophosphite
CAS 589-57-1
Molekylær formel C4H10ClO2P
Mængde 5 g
Synonym Ethyl phosphorochloridite, Chlorodiethoxyphosphine, Diethoxychlorophosphine, Diethyl Chlorophosphonite, Diethyl Phosphorochloridite, Ethyl Chlorophosphite, Ethyl Phosphorochloridite, (EtO)2ClP
InChI formel InChI=1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCOP(Cl)OCC
IUPAC navn Klor(diethoxy)fosfan
Molekylvægt (g/mol) 156.55
Formel vægt 156.0107