Få mere at vide
Diethylchlorofosfit, TRC
Artikelnummer. 30388173
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30388173 10 g
1 options
Artikelnummer. 30388173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44410010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Chlorophosphite
CAS 589-57-1
Molekylær formel C4H10ClO2P
Mængde 10 g
Synonym Ethyl phosphorochloridite, Chlorodiethoxyphosphine, Diethoxychlorophosphine, Diethyl Chlorophosphonite, Diethyl Phosphorochloridite, Ethyl Chlorophosphite, Ethyl Phosphorochloridite, (EtO)2ClP
InChI formel InChI=1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCOP(Cl)OCC
IUPAC navn Klor(diethoxy)fosfan
Molekylvægt (g/mol) 156.55
Formel vægt 156.0107