Få mere at vide
Diethylchlorphosphit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332357
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332357 5 g 5g
11342357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11332357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09919.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Diethylchlorphosphit fungerer som et alsidigt phosphoryleringsmiddel til ester- og lactonenolater, aminer og alkenoler. Det bruges til syntese af organofosfater og betragtes som anticholinesterase-midler gennem observation i undersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylchlorphosphit fungerer som et alsidigt phosphoryleringsmiddel til ester- og lactonenolater, aminer og alkenoler. Det bruges til syntese af organofosfater og betragtes som anticholinesterase-midler gennem observation i undersøgelser.
Opløselighed
Opløselig i DMSO og chloroform. Reagerer med vand.
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Opbevares væk fra luft og stærke baser. Uforeneligt med vand, baser, aktive metaller og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-57-1
Molekylær formel C4H10ClO2P
Molekylvægt (g/mol) 156.546
MDL nummer MFCD00009074
InChI nøgle TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
PubChem CID 68530
IUPAC navn chlor(diethoxy)phosphan
SMIL CCOP(OCC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl chlorophosphite
Tæthed 1.082
Kogepunkt 153°C to 155°C
Flammepunkt 25°C (77°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.4375
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1098392
Følsomhed Air and moisture sensitive
Merck Index 14,3841
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO and chloroform. Reacts with water.
Formel vægt 156.55
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl chlorophosphite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl chlorophosphite