Få mere at vide
Diethylchlorphosphit, 90%, tek., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10264040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10264040 25 mL Glasflaske 25ml
10040820 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10264040 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114250250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-57-1
Molekylær formel C4H10ClO2P
Molekylvægt (g/mol) 156.55
MDL nummer MFCD00009074
InChI nøgle TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
PubChem CID 68530
IUPAC navn chlor(diethoxy)phosphan
SMIL CCOP(OCC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl chlorophosphite
Navn note tech., 90%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 153,0 °C til 155,0 °C
Flammepunkt <1 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2PCl
Brydningsindeks 1,4380 til 1,4420
Mængde 25 mL
Fieser 01,248
Merck Index 15, 3144
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 156.55
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl chlorophosphite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.