Få mere at vide
Diethyl Chlorophosphate, TRC
Artikelnummer. 30373868
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30373868 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30373868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4440952.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Chlorophosphate
CAS 814-49-3
Molekylær formel C4H10ClO3P
Mængde 2.5 g
Synonym Phosphorochloridic Acid Diethyl Ester, Ethyl Phosphorochloridate, Chlorodiethoxyphosphine Oxide, Chlorodiethylphosphate, Diethoxyphosphorus Oxychloride, Diethyl Phosphoric Chloride, Ethyl Phosphorochloridate, O,O-Diethyl Chlorophosphate, Phosphoric Acid Diethyl Ester Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCOP(=O)(Cl)OCC
IUPAC navn 1-[chloro(ethoxy)phosphoryl]oxyethane
Molekylvægt (g/mol) 172.55
Formel vægt 172.0056