Få mere at vide
Diethyl chlorophosphate, 97+%
Artikelnummer. 15436687
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436687 25 g 25g
15446687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15436687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33820.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 814-49-3 | C4H10ClO3P | 172.545 g/mol
Et fosforhalogenid, der bruges til biokemisk forskning. Bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et phosphorhalogenid, der anvendes til biokemisk forskning. Bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol og chloroform. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 814-49-3
Molekylær formel C4H10ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 172.545
MDL nummer MFCD00009075
InChI nøgle LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl chlorophosphate, diethyl chlorophosphonate, diethyl phosphorochloridate, diethyl phosphorochloride, diethoxyphosphoryl chloride, o,o-diethyl chlorophosphate, diethoxyphosphorus oxychloride, phosphorochloridic acid, diethyl ester, o,o-diethyl chloridophosphate, o,o-diethyl chlorophosphonate
PubChem CID 13139
IUPAC navn 1-[chlor(ethoxy)phosphoryl]oxyethan
SMIL CCOP(=O)(OCC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl chlorophosphate
Tæthed 1.194
Kogepunkt 60°C (2 mmHg)
Flammepunkt 61°C (142°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3278
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and chloroform. Slightly soluble in water.
Formel vægt 172.55
Procent renhed ≥97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl chlorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylchlorophosphate