Få mere at vide
Diethyl chlorophosphate, 95%
Artikelnummer. 10287223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10287223 25 g Glasflaske 25g
10751052 100 g Glasflaske 100g
11905151 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10287223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407240250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 814-49-3 | C4H10ClO3P | 172.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 814-49-3
Molekylær formel C4H10ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 172.55
MDL nummer MFCD00009075
InChI nøgle LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl chlorophosphate, diethyl chlorophosphonate, diethyl phosphorochloridate, diethyl phosphorochloride, diethoxyphosphoryl chloride, o,o-diethyl chlorophosphate, diethoxyphosphorus oxychloride, phosphorochloridic acid, diethyl ester, o,o-diethyl chloridophosphate, o,o-diethyl chlorophosphonate
PubChem CID 13139
IUPAC navn 1-[chlor(ethoxy)phosphoryl]oxyethan
SMIL CCOP(=O)(OCC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl chlorophosphate
Navn note 95%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 81.0°C (6.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2POCl
Brydningsindeks 1.4160 to 1.4180
Mængde 25 g
Beilstein 01,332
Fieser 01,248; 03,98; 04,152; 05,217; 06,192; 08,171
Specifik vægtfylde 1.19
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in chloroform
Formel vægt 172.55
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl chlorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.