Få mere at vide
Diethylchloromalonat, TRC
Artikelnummer. 30385165
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385165 10 g
30381890 1 g
30372592 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44406010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14064-10-9
Molekylær formel C7H11ClO4
Molekylvægt (g/mol) 194.61
Synonym 2-Chloropropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Chloromalonic Acid Diethyl Ester, Chloropropanedioic Acid Diethyl Ester, Chloromalonic Acid Diethyl Ester, Chloropropanedioic Acid Ethyl Ester, Diethyl Monochloromalonate, Ethyl Chloromalonate, NSC 227952, alpha-Chlorodiethyl Malonate
IUPAC navn diethyl 2-chlorpropanedioat
SMIL CCOC(=O)C(Cl)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Chloromalonate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H11ClO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 194.0346