Få mere at vide
Diethylchloromalonat, 90%
Artikelnummer. 11905031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11905031 5 mL 5ml
11915031 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11905031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114230050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 14064-10-9 | C7H11ClO4 | 194,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14064-10-9
Molekylær formel C7H11ClO4
Molekylvægt (g/mol) 194.61
InChI nøgle WLWCQKMQYZFTDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl chloromalonate, diethyl 2-chloromalonate, ethyl chloromalonate, ethylmonochloromalonate, propanedioic acid, chloro-, diethyl ester, chloromalonic acid, diethyl ester, diethyl chloropropanedioate, malonic acid, chloro-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-chloropropanedioate, propanedioic acid, 2-chloro-, 1,3-diethyl ester
PubChem CID 84182
IUPAC navn diethyl-2-chlorpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl chloromalonate
Smeltepunkt 221,0 °C til 222,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2040g/mL
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Lineær formel C2H5O2CCH(Cl)CO2C2H5
Brydningsindeks 1.431
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.204
Formel vægt 194.61
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl chloromalonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.