Få mere at vide
Diethylcarbonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl Carbonate |
| CAS | 105-58-8 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C5H10O3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | DEC, Diatol, Diatol (Carbonate), Diethyl Carbonate, Diethyl Ester Carbonic Acid, Ethyl Carbonate, Ethyl Carbonate ((EtO)2CO), Eufin, H-DEC, NSC 8849 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.03 |
| Formel vægt | 118.063 |
| Vis mere |