Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl carbonate |
| Smeltepunkt | -43,0 °C |
| Tæthed | 0.9750g/mL |
| Kogepunkt | 126,0 °C til 128,0 °C |
| Flammepunkt | 33 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | (C2H5O)2CO |
| Brydningsindeks | 1,3830 til 1,3850 |
| Show More |
Safety and Handling
- Diethyl carbonate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.