Få mere at vide
Diethylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484084
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484084 500 mL 500ml
11494084 2500 mL 2500ml
11404094 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11484084 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12477.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Diethylcarbonat er estere, beta-enaminoestere, carbamater og usymmetriske alkylcarbonater. Det er en aktiv komponent i elektrolytter, der anvendes i lithium, som bruges som opløsningsmiddel til celluloseethere, nitrocellulose, naturlig og syntetisk harpiks og til intramuskulære injektioner af erythromycin. Det bruges også til syntese af 3-ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-on, phenobarbital, pyrethrum-batterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylcarbonat er estere, beta-enaminoestere, carbamater og usymmetriske alkylcarbonater. Det er en aktiv komponent i elektrolytter, der anvendes i lithium, som bruges som opløsningsmiddel til celluloseethere, nitrocellulose, naturlig og syntetisk harpiks og til intramuskulære injektioner af erythromycin. Det bruges også til syntese af 3-ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-on, phenobarbital, pyrethrum-batterier.
Opløselighed Blandbar med diehtylether
, ethanol og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke syrer, oxidationsmidler, stærke baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-58-8
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
MDL nummer MFCD00009107
InChI nøgle OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
IUPAC navn diethylcarbonat
SMIL CCOC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Carbonate
Smeltepunkt °C to 43°C
Tæthed 0.975
Kogepunkt 126°C to 128°C
Flammepunkt 31°C (87°F)
Analyseprocentområde ≥99%
Brydningsindeks 1.3845
Mængde 500 mL
FN nummer UN2366
Beilstein 956591
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3780
Opløselighedsinformation Miscible with diehtyl ether,ethanol and chloroform.Immiscible with water.
Formel vægt 118.13
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl carbonate