Få mere at vide
Diethylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10050750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10050750 1 L Glasflaske 1 L
10226523 100 mL Glasflaske 100ml
10030820 500 mL Glasflaske 500ml
10570561 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11935151 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10050750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114220010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-58-8
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
MDL nummer MFCD00009107
InChI nøgle OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
IUPAC navn diethylcarbonat
SMIL CCOC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl carbonate
Smeltepunkt -43.0°C
Tæthed 0.9750g/mL
Kogepunkt 126.0°C to 128.0°C
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2CO
Brydningsindeks 1.3830 to 1.3850
Mængde 1 L
Beilstein 03,5
Fieser 01,247; 02,129; 03,95; 05,213
Merck Index 15,3835
Specifik vægtfylde 0.975
Opløselighedsinformation Solubility in water: 18.8g/L
Viskositet 0.827 mPa.s (20°C)
Formel vægt 118.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.