Få mere at vide
Diethylcarbonat, 99%, vandfri, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11915161 1 L 1 L
11925161 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436130010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-58-8
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
MDL nummer MFCD00009107
InChI nøgle OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
IUPAC navn diethylcarbonat
SMIL CCOC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl carbonate
Smeltepunkt -43.0°C
Tæthed 0.9750g/mL
Kogepunkt 126.0°C to 128.0°C
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2CO
Brydningsindeks 1.3830 to 1.3850
Mængde 1 L
Merck Index 15,3835
Specifik vægtfylde 0.975
Opløselighedsinformation Solubility in water: 18.8g/L.
Viskositet 0.827 mPa.s (20°C)
Formel vægt 118.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.