Få mere at vide
Diethyl Bromomalonate, TRC
Artikelnummer. 30385886
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30385886 50 g
1 options
Artikelnummer. 30385886 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44384050G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Bromomalonate
CAS 685-87-0
Molekylær formel C7H11BrO4
Mængde 50 g
Synonym Bromomalonic Acid Diethyl Ester, 2-Bromomalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-bromo-1,3-propanedioate, Diethyl 2-Bromomalonate, Diethyl 2-bromopropanedioate, Diethyl Bromomalonate, Diethyl α-Bromomalonate, Ethyl Bromomalonate, NSC 1985, α-Bromomalonic Ester
InChI formel InChI=1S/C7H11BrO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(Br)C(=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 239.06