Få mere at vide
Diethyl bromomalonate, 90+%
Artikelnummer. 10510401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10510401 25 mL Glasflaske 25ml
10734031 100 mL Glasflaske 100ml
10289843 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10510401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114190250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 685-87-0 | C7H11BrO4 | 239.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 685-87-0
Molekylær formel C7H11BrO4
Molekylvægt (g/mol) 239.07
MDL nummer MFCD00009138
InChI nøgle FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl bromomalonate, diethyl 2-bromomalonate, bromomalonic acid diethyl ester, ethyl bromomalonate, diethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromopropanedioate, diethyl bromopropanedioate, malonic acid, bromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-bromo-, 1,3-diethyl ester
PubChem CID 69637
IUPAC navn diethyl-2-brompropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl bromomalonate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4000g/mL
Kogepunkt 233°C to 235°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CCH(Br)CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4520 to 1.456
Mængde 25 mL
Beilstein 02, 594
Specifik vægtfylde 1.4
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 239.07
Procent renhed 90+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl bromomalonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.