Få mere at vide
Diethyl bromomalonate, 90+%
Artikelnummer. 11494393
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494393 50 g 50g
11304509 25 g 25g
11404403 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10965.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 685-87-0 | C7H11BrO4 | 239.065 g/mol
Diethylbromomalonat bruges i parfume. Det bruges også til at syntetisere andre forbindelser såsom barbiturater, kunstige smagsstoffer, vitamin B1 og vitamin B6.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylbromomalonat bruges i parfume. Det bruges også til at syntetisere andre forbindelser såsom barbiturater, kunstige smagsstoffer, vitamin B1 og vitamin B6.
Opløselighed Blander ikke godt
med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 685-87-0
Molekylær formel C7H11BrO4
Molekylvægt (g/mol) 239.065
MDL nummer MFCD00009138
InChI nøgle FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl bromomalonate, diethyl 2-bromomalonate, bromomalonic acid diethyl ester, ethyl bromomalonate, diethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromopropanedioate, diethyl bromopropanedioate, malonic acid, bromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-bromo-, 1,3-diethyl ester
PubChem CID 69637
IUPAC navn diethyl-2-brompropandioat
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl bromomalonate
Tæthed 1.402
Kogepunkt 233°C to 235°C
Flammepunkt 111°C (231°F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 509768
Opløselighedsinformation Does not mix well with water.
Formel vægt 239.07
Procent renhed ≥90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl bromomalonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl bromomalonate