Få mere at vide
Diethylbromodifluormethylphosphonat, TRC
Artikelnummer. 30371350
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30371350 5 g
1 options
Artikelnummer. 30371350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4438455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Bromodifluoromethylphosphonate
CAS 65094-22-6
Molekylær formel C5H10BrF2O3P
Mængde 5 g
Synonym P-(Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester, (Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C5H10BrF2O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
IUPAC navn 1-[[bromo(difluor)methyl]-ethoxyphosphoryl]oxyethan
Molekylvægt (g/mol) 267.01
Formel vægt 265.9519