Få mere at vide
Diethyl (bromodifluoromethyl)fosfonat, 97 %
Artikelnummer. 11359355
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359355 25 g 25g
11339355 1 g 1g
11349355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16715.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65094-22-6 | C5H10BrF2O3P | 267,01 g/mol
Diethyl (bromdifluormethyl)phosphonat bruges som en reaktant til fremstilling af phosphopeptidmimetiske prodrugs rettet mod Src homology 2 (SH2) domæne af signaltransducer og aktivator af transkription 3 (Stat3), syntese af Mycobacterium tuberculosis protein tyrosin phosphatderivativt methyl syre, multiphosphatsyrederivat, tyrosinphosphatderivat. trinsyntese med Suzuki-kobling og opløsning som nøgletrin og PC-bindingsspaltning ved basisk hydrolyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diethyl (bromdifluormethyl)phosphonat bruges som en reaktant til fremstilling af phosphopeptidmimetiske prodrugs
målrettet mod Src homology 2 (SH2) domæne af signaltransducer og aktivator af transkription 3 (Stat3), syntese af Mycobacterium tuberculosis protein difluorophosphosphosonic acid methyl tyrosinphosphos via flertrinssyntese med Suzuki-kobling og opløsning som nøgletrin og PC-bindingsspaltning ved basisk hydrolyse.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65094-22-6
Molekylær formel C5H10BrF2O3P
Molekylvægt (g/mol) 267.01
MDL nummer MFCD00069118
InChI nøgle QRADKVYIJIAENZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl bromodifluoromethyl phosphonate, bromodifluoromethyl diethylphosphonate, diethyl bromodifluoromethanephosphonate, diethyl bromodifluoromethylphosphonate, bromodifluoromethyl phosphonic acid diethyl ester, 1-bromo difluoro methyl-ethoxyphosphoryl oxyethane, phosphonic acid, bromodifluoromethyl-, diethyl ester, pubchem24183, acmc-20ai7p
PubChem CID 144101
IUPAC navn 1-[[brom(difluor)methyl]-ethoxyphosphoryl]oxyethan
SMIL CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Tæthed 1.503
Kogepunkt 99 °C til 102 °C (16 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.416
Mængde 25 g
Beilstein 1944045
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 267.01
Procent renhed 97%