Få mere at vide
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate |
| CAS | 65094-22-6 |
| Molekylær formel | C5H10BrF2O3P |
| MDL nummer | MFCD00069118 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.01 |
| Procent renhed | 97% |