missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl (Boc-amino)malonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl (Boc-amino)malonate |
| CAS | 102831-44-7 |
| Molekylær formel | C12 H21 N O6 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16) |
| SMIL | CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanedioat |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.3 |
| Formel vægt | 275.1369 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?