Få mere at vide
Diethylbis(hydroxymethyl)malonat, 95%
Beschreibung
Diethylbis(hydroxymethyl)malonat anvendes som reagens til fremstilling af 1,3-dioxaner ud fra acetaler, aldehyder og ketoner. Det bruges også som et mellemprodukt til fremstilling af substituerede malon-, akryl- og isosmørsyreestere, til omdannelse til de nyttige dienofiler, a-brommethylacrylsyre og dens ethylester og til bis(brommethyl)eddikesyre og dens methylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethylbis(hydroxymethyl)malonat anvendes som reagens til fremstilling af 1,3-dioxaner ud fra acetaler, aldehyder og ketoner. Det bruges også som et mellemprodukt til fremstilling af substituerede malon-, akryl- og isosmørsyreestere, til omdannelse til de nyttige dienofiler, ɑ-brommethylacrylsyre og dens ethylester og til bis(brommethyl)eddikesyre og dens methylester.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate |
| Smeltepunkt | 47 °C til 52 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1788515 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 220.22 |
| Procent renhed | 97% |