Få mere at vide
Diethylbis(hydroxymethyl)malonat, 95%
Artikelnummer. 11400294
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400294 100 g 100g
11490284 25 g 25g
11410294 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400294 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13677.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1253.75 DKK
    1127.65 DKK / 100g
    Spare 126.10 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20605-01-0 | C9H16O6 | 220,221 g/mol
Diethylbis(hydroxymethyl)malonat anvendes som reagens til fremstilling af 1,3-dioxaner ud fra acetaler, aldehyder og ketoner. Det bruges også som et mellemprodukt til fremstilling af substituerede malon-, akryl- og isosmørsyreestere, til omdannelse til de nyttige dienofiler, a-brommethylacrylsyre og dens ethylester og til bis(brommethyl)eddikesyre og dens methylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylbis(hydroxymethyl)malonat anvendes som reagens til fremstilling af 1,3-dioxaner ud fra acetaler, aldehyder og ketoner. Det bruges også som et mellemprodukt til fremstilling af substituerede malon-, akryl- og isosmørsyreestere, til omdannelse til de nyttige dienofiler, ɑ-brommethylacrylsyre og dens ethylester og til bis(brommethyl)eddikesyre og dens methylester.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20605-01-0
Molekylær formel C9H16O6
Molekylvægt (g/mol) 220.221
MDL nummer MFCD00009130
InChI nøgle WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl bis hydroxymethyl malonate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl malonate, propanedioic acid, bis hydroxymethyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, 2,2-bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-dioate, acmc-20al8x, ksc490a8h
PubChem CID 311844
IUPAC navn diethyl-2,2-bis(hydroxymethyl)propandioat
SMIL CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
Smeltepunkt 47 °C til 52 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 1788515
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 220.22
Procent renhed 97%