Få mere at vide
Diethylbis(hydroxymethyl)malonat, 95%
Artikelnummer. 10427760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10427760 25 g Glasflaske 25g
10266770 100 g Glasflaske 100g
10036353 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189530250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20605-01-0 | C9H16O6 | 220,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20605-01-0
Molekylær formel C9H16O6
Molekylvægt (g/mol) 220.22
MDL nummer MFCD00009130
InChI nøgle WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl bis hydroxymethyl malonate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl malonate, propanedioic acid, bis hydroxymethyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, 2,2-bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-dioate, acmc-20al8x, ksc490a8h
PubChem CID 311844
IUPAC navn diethyl-2,2-bis(hydroxymethyl)propandioat
SMIL CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
Smeltepunkt 45 °C til 52 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HOCH2)2C(CO2C2H5)2
Mængde 25 g
Formel vægt 220.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk fast stof