Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl benzylphosphonate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0900g/mL |
| Kogepunkt | 106,0 °C til 108,0 °C (1,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >112 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C2H5O)2P(O)CH2C6H5 |
| Brydningsindeks | 1,4950 til 1,4980 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diethyl benzylphosphonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.