Få mere at vide
Diethylbenzylfosfonat, 99%
Artikelnummer. 11413384
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413384 50 g 50g
11423384 250 g 250g
11403384 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413384 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10645.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    783.59 DKK
    704.65 DKK / 50g
    Spare 78.94 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1080-32-6 | C11H17O3P | 228,228 g/mol
Diethylbenzylphosphonat bruges som reaktant til syntese af 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilben til behandling af hudsygdomme og naturlige cytotoksiske marine produkter af polyketid-oprindelse via intramolekylære Diels-Alder-reaktioner. Det bruges også som reaktant til ringslutning af arylethere, aminer og amider& til at undersøge virkningerne af funktionelle grupper på ydeevnen af organiske LED'er.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylbenzylphosphonat bruges som reaktant til syntese af 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilben til behandling af hudlidelser og naturlige cytotoksiske marine produkter af polyketid-oprindelse via intramolekylære Diels-Alder-reaktioner. Det bruges også som reaktant til ringslutning af arylethere, aminer og amider& til at undersøge virkningerne af funktionelle grupper på ydeevnen af organiske LED'er.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1080-32-6
Molekylær formel C11H17O3P
Molekylvægt (g/mol) 228.228
MDL nummer MFCD00009078
InChI nøgle AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl benzylphosphonate, benzylphosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphonomethylbenzene, diethyl phosphonate, benzyl, phosphonic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-t6d4qwt656, diethylbenzylphosphonate, phosphonic acid, benzyl-, diethyl ester, diethyl phenylmethyl phosphonate, phosphonic acid, p-phenylmethyl-, diethyl ester
PubChem CID 14122
IUPAC navn diethoxyphosphorylmethylbenzen
SMIL CCOP(=O)(CC1=CC=CC=C1)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl benzylphosphonate
Tæthed 1.094
Kogepunkt 106°C to 108°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4975
Mængde 50 g
Beilstein 2580931
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 228.23
Procent renhed 99%