Få mere at vide
Diethylbenzylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30370643
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30370643 10 g
1 options
Artikelnummer. 30370643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44378010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Benzylmalonate
CAS 607-81-8
Molekylær formel C14 H18 O4
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H18O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,3-4,10H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-benzylpropanedioat
Molekylvægt (g/mol) 250.29
Formel vægt 250.1205