Få mere at vide
Diethyl benzylidenemalonate, 98%
Artikelnummer. 11310114
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310114 25 g 25g
11320114 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310114 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00561.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5292-53-5 | C14H16O4 | 248.28 g/mol
Diethylbenzylidenemalonat bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det er også involveret i konjugattilsætningen af cyanidion til arylidenemalonestere, hvilket giver en nyttig vej til arylravsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylbenzylidenemalonat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det er også involveret i konjugattilsætningen af cyanidion til arylidenemalonestere, hvilket giver en nyttig vej til arylravsyrer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5292-53-5
Molekylær formel C14H16O4
Molekylvægt (g/mol) 248.28
MDL nummer MFCD00009149
InChI nøgle VUWPIBNKJSEYIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl benzylidenemalonate, diethyl benzalmalonate, diethyl 2-benzylidenemalonate, ethyl benzylidenemalonate, diethylbenzalmalonate, diethyl phenylmethylene malonate, malonic acid, benzylidene-, diethyl ester, diethylmalonate, benzal, benzylidenemalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenylmethylene-, diethyl ester
PubChem CID 94751
IUPAC navn diethyl-2-benzylidenpropandioat
SMIL CCOC(=O)C(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl benzylidenemalonate
Smeltepunkt 28°C to 31°C
Tæthed 1.107
Kogepunkt 215°C to 217°C (30 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.536
Mængde 25 g
Beilstein 528894
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 248.28
Procent renhed 98%