Få mere at vide
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate, 95%
Artikelnummer. 10663292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10663292 1 g Glasflaske 1g
10425555 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10663292 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 332210010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 117196-73-3 | C5H14NO3P·C2H2O4 | 257.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117196-73-3
Molekylær formel C5H14NO3P·C2H2O4
Molekylvægt (g/mol) 257.18
MDL nummer MFCD00800255
InChI nøgle OVHZWLGNOJBTDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl aminomethyl phosphonate oxalate, diethoxyphosphorylmethanamine; oxalic acid, diethyl aminomethyl phosphonate oxalate salt, phosphonic acid, p-aminomethyl-, diethyl ester, ethanedioate 1:1, phosphonic acid, aminomethyl-, diethyl ester, ethanedioate 1:1, acmc-20mn2b, diethyl aminomethylphosphonate oxalate, oxalic acid diethyl aminomethylphosphonate, diethyl aminomethyl phosphonate ethanedioate
PubChem CID 2733594
IUPAC navn diethoxyphosphorylmethanamin; oxalsyre
SMIL CCOP(=O)(CN)OCC.C(=O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate
Navn note 95%
Smeltepunkt 118.0°C to 126.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 257.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver