Få mere at vide
Diethyl aminomalonate hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11404654
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404654 10 g 10g
11414654 50 g 50g
11424654 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404654 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13681.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13433-00-6 | C7H14ClNO4 | 211.642 g/mol
Diethylaminomalonathydrochlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Diethylaminomalonat med formaldehyd genererer et azomethin-ylid, som kan gennemgå cycloadditioner med 1,2-dipolarofiler for at danne pyrrolidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diethylaminomalonathydrochlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Diethylaminomalonat med formaldehyd genererer et azomethin-ylid, som kan gennemgå cycloadditioner med 1,2-dipolarofiler for at danne pyrrolidiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Det er hygroskopisk i naturen. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13433-00-6
Molekylær formel C7H14ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 211.642
MDL nummer MFCD00012510
InChI nøgle GLFVNTDRBTZJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl aminomalonate hydrochloride, diethyl 2-aminomalonate hydrochloride, aminomalonic acid diethyl ester hydrochloride, 1,3-diethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, propanedioic acid, amino-, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, diethyl 2-aminomalonate hcl, diethyl aminomalonate hcl, diethyl 2-aminopropane-1,3-dioate, chloride, pubchem23977
PubChem CID 3084143
IUPAC navn diethyl-2-aminopropandioat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)OCC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl aminomalonate hydrochloride
Smeltepunkt ∼165°C (decomposition)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 10 g
Beilstein 3568037
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 211.65
Procent renhed 98%