missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diethyl aminoethyl hexanoate citrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Diethyl aminoethyl hexanoate citrate is a compound that is widely used as a plant growth regulator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl aminoethyl hexanoate citrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 220439-24-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H33NO9 |
| Synonym | DA-6 citrate 2-Diethylaminoethyl hexanoate citrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (245.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCCCCC(OCCN(CC)CC)=O.OC(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?