Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl allylphosphonate |
| Navn note | 97% |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 97,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (O)P(CH3CH2O)2CH2CHCH2 |
| Brydningsindeks | 1,4325 til 1,4345 |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |