Få mere at vide
Diethylallylfosfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10624532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10624532 5 g Glasflaske 5g
10737022 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10624532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 336110050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1067-87-4 | C7H15O3P | 178.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1067-87-4
Molekylær formel C7H15O3P
Molekylvægt (g/mol) 178.17
MDL nummer MFCD00015134
InChI nøgle YPJHXRAHMUKXAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl allylphosphonate, diethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, diethyl-allylphosphonate, acmc-1bprn, phosphonic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, allylphosphonic acid diethyl, 3-diethoxyphosphoryl-prop-1-ene, allylphosphonic acid diethyl ester, allyl phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 573014
IUPAC navn 3-diethoxyphosphorylprop-1-en
SMIL CCOP(=O)(CC=C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl allylphosphonate
Navn note 97%
Farve Farveløs
Kogepunkt 97.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (O)P(CH3CH2O)2CH2CHCH2
Brydningsindeks 1.4325 to 1.4345
Mængde 5 g
Formel vægt 178.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske