Få mere at vide
Diethylallylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30378722
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30378722 5 g
1 options
Artikelnummer. 30378722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4437285G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl Allylmalonate
CAS 2049-80-1
Molekylær formel C10H16O4
Mængde 5 g
Synonym (2-Propenyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Allylmalonic Acid Diethyl Ester, Allylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1-Butene-4,4-dicarboxylate, Diethyl 2-Allyl-1,3-propanedioate, Diethyl 2-Allylmalonate, Diethyl 2-Prop-2-enylmalonate, Diethyl 2-Propenylmalonate, Ethyl Allylmalonate, NSC 67393, NSC 8777
InChI formel InChI=1S/C10H16O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
SMIL CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-prop-2-enylpropanedioat
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Formel vægt 200.1049