Få mere at vide
Diethylallyl(3-phenyl-2-propynyl)malonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl allyl(3-phenyl-2-propynyl)malonate |
| Brydningsindeks | 1.514 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 314.38 |
| Procent renhed | 96% |