Få mere at vide
Diethyl Adipate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl adipate |
| CAS | 141-28-6 |
| Molekylær formel | C10 H18 O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Adipic acid, diethyl ester (6CI,8CI), Hexanedioic acid, diethyl ester (9CI), Diethyl adipate, Diethyl hexanedioate, Ethyl adipate, Ethyl δ-carboethoxyvalerate, NSC 19160, NSC 3363 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl hexanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.25 |
| Formel vægt | 202.1205 |