Få mere at vide
Diethyladipat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10625861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10625861 100 g Glasflaske 100g
10268383 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10625861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407171000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-28-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-28-6
Molekylær formel C10H18O4
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00009215
InChI nøgle VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl adipate, ethyl adipate, 1,6-diethyl hexanedioate, hexanedioic acid, diethyl ester, adipic acid, diethyl ester, adipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, diethyl, diethylhexanedioic acid, diethylester kyseliny adipove, ethyl delta-carboethoxyvalerate
PubChem CID 8844
ChEBI CHEBI:34697
IUPAC navn diethylhexandioat
SMIL CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl adipate
Smeltepunkt -18.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 132.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2OCO(CH2)4COOCH3CH2
Brydningsindeks 1.4260 to 1.4280
Mængde 100 g
Beilstein 02, 652
Specifik vægtfylde 1
Formel vægt 202.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske