Få mere at vide
Diethyladipat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470363
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470363 100 g 100g
11480363 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470363 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11476.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 141-28-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Poly(vinylidenfluorid) (PVF2) geler i diethyladipat (DEA) med fibrillær morfologi er præsenteret. Geleringsprocessen adlyder den tredimensionelle perkolationsmekanisme. Forbrændings- og emissionskarakteristika for en dieselmotor med direkte indsprøjtning er drevet af diesel-diethyladipatblandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Poly(vinylidenfluorid) (PVF2) geler i diethyladipat (DEA) med fibrillær morfologi er præsenteret. Geleringsprocessen adlyder den tredimensionelle perkolationsmekanisme. Forbrændings- og emissionskarakteristika for en dieselmotor med direkte indsprøjtning er drevet af diesel-diethyladipatblandinger.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-28-6
Molekylær formel C10H18O4
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00009215
InChI nøgle VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl adipate, ethyl adipate, 1,6-diethyl hexanedioate, hexanedioic acid, diethyl ester, adipic acid, diethyl ester, adipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, diethyl, diethylhexanedioic acid, diethylester kyseliny adipove, ethyl delta-carboethoxyvalerate
PubChem CID 8844
ChEBI CHEBI:34697
IUPAC navn diethylhexandioat
SMIL CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl adipate
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 1.008
Kogepunkt 250°C to 252°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel CH3CH2O2C(CH2)4CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.4275
Mængde 100 g
Beilstein 1780035
Merck Index 14,162
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 202.25
Procent renhed 99%